Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE Series -86 °C Ultra-Low Temperature Fryser,
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17906702 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230V, 50 Hz, 1 fase
Kapacitet (metrisk):
422 l
549 l
682 l
816 l
Certificeringer/compliance:
CE
CE, cUL, UL, ISO 13485
CE, cUL, cUL, ISO 13485
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Kapacitet (metrisk) Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
17906702 230V, 50 Hz, 1 fase 682 l CE, cUL, cUL, ISO 13485 -
17966692 230V, 50 Hz, 1 fase 422 l CE -
17967082 230V, 50 Hz, 1 fase 549 l CE Hver
17976692 230V, 50 Hz, 1 fase 816 l CE, cUL, UL, ISO 13485 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17906702 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TDE50086FVULTS
Opgrader dit laboratorium med udstyr fra Thermo Scientific
Brug rabatkode 27943
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Thermo Scientific™ ultra-lavtemperaturfrysere i TDE-serien, der er en del af Standard Performance (STP)-familien og drives af H-drev, har fire opretstående modeller, der maksimerer opbevaringskapaciteten fra 30.000 til 60.000 2 mL hætteglas. TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium.
Thermo Scientific™ ultra-lavtemperaturfrysere i TDE-serien, der er en del af Standard Performance (STP)-familien og drives af H-drev, har fire opretstående modeller, der maksimerer opbevaringskapaciteten fra 30.000 til 60.000 2 mL hætteglas.
TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium. Fra vores første ULT-fryser i 1940 til i dag fortsætter den kombinerede erfaring fra REVCO, Forma Scientific, Jewett, HERAFreeze og andre produktfamilier med at drive vores evne til at levere brancheførende innovationer, der hjælper med at fremskynde videnskab og sundhedspleje.
Effekt
  • Drevet af H-drevets kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til 25 % i energiforbrug og varmeafvisning i forhold til ultralave frysere med konventionelle kølemidler 1
  • Designet til daglig brug og genopretter kabinettemperaturen 20 % hurtigere efter åbning af døren.2
  • Et støjsvagt lydoutput under 53 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
  • Opfylder ±10 °C valideringsprotokoller ved -80 °C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
  • Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
  • H-drevet informationscenter (HIC) kombinerer letlæselige temperaturer med enkle kapacitive berøringsknapper i en 5,6'' skærm
  • Fire kapaciteter (300, 400, 500 og 600 2'' boks) til at imødekomme en række lagerbehov og laboratoriefodaftryk
  • Alle modeller har fire indvendige døre, der giver nem adgang til prøven uden at udsætte større fryserindhold for de omgivende forhold
  • Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, letlæselig højkontrastskærm og komfortable hyldeplaceringer, der er let tilgængelige.
  • Kompatibel med de fleste rackingsystemer, Thermo Scientific™ inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til kasser, mikroplader og Nunc CryoBank™ rør Matrix™
  • Sikkerhedsfunktioner inklusive alarmindstillinger og nøglelåsdør
Bæredygtighed
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
  • Naturlige kølemidler og polyurethanskum med ikke-HFC-blæsemiddel uden GWP, hvilket gør serien kompatibel med det amerikanske miljøagenturs Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
Få forbindelse
Connect fjernovervågningsløsningen Thermo Scientific™ DeviceLink™ giver dig ro i sindet ved at gøre det muligt for dig at holde styr på dit udstyr når som helst og hvor som helst. Dette system understøtter uafhængige sensorer til at overvåge dit instrument, men det kan også tilsluttes via en seriel port direkte til instrumentet, hvor det udnytter de indbyggede telemetridata, alarmer og hændelser. Alle oplysninger overføres til Fisher Connect cloud-platformen Thermo , hvor du har adgang til informationen døgnet rundt via InstrumentConnects web- og mobilbaserede applikationer. For mere information, besøg www.thermofisher.com/dlc.
Kompatibelt DeviceLink Connect-system
  • DLCKTULTS101 — Fryser med ultra-lav temperatur
*Hvert sæt inkluderer et DeviceLink Connect-system, et 1-årigt grundlæggende overvågningsabonnement, strømkabel, commissioner, USB monteringsudstyr og et relevant seriel eller USB kabel.
Uafhængige DeviceLink forbindelsessensorer
  • DLCSKTEMP001 — DeviceLink tilslutt PT100 (-200 °C til +600 °C) temperatursensor og Smart-Cable-adapter
  • DLCSKCURT001 — DeviceLink Tilslut strømtransduceren (0-50A) med Smart-Cable-adapteren
  • DLCPTDOOR001— Dørkontakt
Fodnoter:
  1. Interne data, der sammenligner 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data på fil.
  2. Typiske frysertestdata baseret på indvendig test i rumtemperatur ved 20 °C; Typisk standard valideringsprotokol på ±10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelsk) 24,1 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 682 l
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Dør stil Udtræksgynge med lås
Antal døre 1 (1 rum)
Indre døre 4
Gendannelse af døråbning 16 min.
Hængsel Side Venstre
Skabsmateriale Koldvalset stål
Kammermateriale Koldvalset stål
Isolering Vakuum, skum
Indre Malet stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Hylder 3
Skuffer Ingen
Antal stativer 20
Antal stativer pr. sæt 5
Certificeringer/compliance CE, cUL, cUL, ISO 13485
Stil kabinet
Vise HIC-grænseflade, display med 7 segmenter og kapacitiv berøringsskærm
Hjul 4
Farve Grå
Kondensator type Blæser-tvunget
Til brug med (applikation) Opbevaring af almindelige (ikke-brændbare) laboratoriematerialer
Til brug med (udstyr) Opbevaringshylde, opbevaringskasser, hætteglas
Inkluderer Hylder, strømstik
Havne Ja
Sondetype Enkelt RTD (1000 ohm Platinum RTD)
Typisk levetid 10 år
garanti 5 år på dele
Afrimning Område for
Min. Klarering 30 cm
Spidsvariation ved -80C +4.2/-3.8
Opvarmningstid -80 C til -50 C 312 minutter
Vandafkølet Ingen vandkøling
Dybde (engelsk) Eksteriør 38,5 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 28,3 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 97.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 71.9 cm
Højde (engelsk) Udvendig 78 tommer
Højde (engelsk) Interiør 51,2 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 1981 mm
Højde (metrisk) interiør 1300 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 38,5 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 978 mm
Længde (engelsk) Interiør 28,3 tommer
Længde (metrisk) interiør 719 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 34 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 28,8 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 864 mm
Bredde (metrisk) interiør 732 mm
Overvågningsmuligheder Fås separat
Adgangssikkerhed Nøglelås som standard, kompatibel med hængelås
Chart Recorder Ekstraudstyr
Dataoutput RS485/4-20mA udgang/tørre kontakter
Driftstilstande Standardtilstand
Sætpunktssikkerhed Ja
Backup systemer CO2 eller LN2 (valgfrit)
Smart View-kompatibilitet Ja
Strømstyrke 6,5 Amp
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230V, 50 Hz, 1 fase
Frekvens 50 Hz
Fase Der findes en
Energiforbrug 10,3 kWh/dag
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld), Kina Energimærke
Hætteglaskapacitet 50,000
Kompressor H-drev
Kølemiddel R290/R170+R290 blanding
Forsendelsesvægt (engelsk) 640 lbs.
Forsendelsesvægt (metrisk) 333 kg
Vægt (engelsk) 640 lbs.
Vægt (metrisk) 290 kg
Holder 50.000 prøvehætteglas
Rack kapacitet 20
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.