Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE-seriens -86 °C kummefrysere med ultralav temperatur, universal
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TDE-seriens ultralavtemperatur frysebokse, som er en del af Standard Performance (STP) familien af frysere drevet af H-drev, har tre størrelser og maksimerer opbevaringskapaciteten fra 3.645 op til 21.600 2 ml flasker. Arbejdshesten i det travle laboratorium, TDE-serien, sætter standarden for ydeevne og pålidelig prøveopbevaring i tunge anvendelsessituationer. En bæredygtig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium. Fra vores første ULT-fryser i 1940 til i dag fortsætter den samlede erfaring fra REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris og andre produktfamilier med at drive vores evne til at levere brancheførende innovationer, der hjælper med at accelerere videnskab og sundhedspleje.
Ydeevne
- Drevet af H-drevets kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til 25 % i energiforbrug og varmeafvisning i forhold til ultralave frysere med konventionelle kølemidler 1
- Designet til daglig brug og genopretter kabinettemperaturen 20 % hurtigere efter åbning af døren.2
- Et støjsvagt lydoutput under 55 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
- Opfylder ±10°C valideringsprotokoller ved -80°C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
- Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
- H-drevets informationscenter (HIC) kombinerer en letlæselig temperatur med enkle kapacitive berøringsknapper i et 5,6 in. display
- Tre størrelser (3, 13 og 20 kubikfod) for at imødekomme en række lagerbehov og laboratoriefodaftryksspecifikationer
- Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, letlæselig skærm med høj kontrast og praktisk ekstra arbejdsplads.
- Kompatibel med de fleste stativsystemer inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til bokse, mikroplader, Thermo Scientific™ Matrix™ og Nunc CryoBank™ rør
- Sikkerhedsfunktioner inklusive alarmindstillinger og nøglelåsdør
Bæredygtighed
- Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
- Naturlige kølemidler og polyurethanskum med ikke-HFC blæsemiddel med nul GWP, hvilket får serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
Få forbindelse
Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect-fjernovervågningsløsningen hjælper med at give ro i sindet ved at give dig mulighed for at holde styr på dit udstyr når som helst og hvor som helst. Dette system understøtter uafhængige sensorer til at overvåge dit instrument, men det kan også tilsluttes via seriel port direkte til instrumentet og udnytter de indbyggede telemetridata, alarmer og hændelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | ULT Chest Freezer |
| Kapacitet (engelsk) | 13 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 360 l |
| Temperaturområde | -50 °C til -86 °C |
| Dør stil | Vandret fast |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Koldvalset stål |
| Indre | Rustfrit stål |
| Udvendig finish | Malet stål |
| Hylder | None |
| Vis mere |