Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE-seriens -86 °C kummefrysere med ultralav temperatur, universal
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TDE-seriens ultralavtemperatur frysere, som er en del af Standard Performance (STP)-familien af frysere drevet af H-drev, har tre størrelser og maksimerer lagringskapaciteten fra 3.645 op til 21.600 2mL flasker. Arbejdshesten i det travle laboratorium, TDE-serien sætter standarden for ydeevne og pålidelig prøveopbevaring i tunge brugssituationer. En bæredygtig løsning med ultimative besparelser på prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium. Fra vores første ULT-fryser i 1940 til i dag fortsætter den samlede erfaring fra REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris og andre produktfamilier med at drive vores evne til at levere brancheførende innovationer, der hjælper med at accelerere videnskab og sundhedspleje.
Effekt
- Drevet af H-drevs kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til 25 % i energiforbrug og varmeafledning sammenlignet med konventionelle kølemiddel-ultra-lave frysere¹
- Designet til daglig brug og genopretter kabinettemperaturen 20 % hurtigere efter åbning af døren.2
- Et støjsvagt lydoutput under 55 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
- Opfylder +/-10 °C valideringsprotokoller ved -80 °C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
- Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
- H-drevets informationscenter (HIC) kombinerer en letlæselig temperatur med enkle kapacitive berøringsknapper i et 5,6'' display
- Tre størrelser (3, 13 og 20 kubikfod) for at imødekomme forskellige opbevaringsbehov og laboratoriefodskrav
- Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, letlæselig skærm med høj kontrast og praktisk ekstra arbejdsplads.
- Kompatibel med de fleste rackingsystemer, Thermo Scientific™ inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til kasser, mikroplader og Nunc CryoBank™ rør Matrix™
- Sikkerhedsfunktioner inklusive alarmindstillinger og nøglelåsdør
Bæredygtighed
- Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
- Naturlige kølemidler og polyurethanskum med ikke-HFC-blæsemiddel uden GWP, hvilket gør serien kompatibel med det amerikanske miljøagenturs Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
ConnectConnect-fjernovervågningsløsningen Thermo Scientific™ DeviceLink™ giver ro i sindet ved at gøre det muligt for dig at holde styr på dit udstyr når som helst og hvor som helst. Dette system understøtter uafhængige sensorer til at overvåge dit instrument, men det kan også tilsluttes via en seriel port direkte til instrumentet, hvilket udnytter de indbyggede telemetridata, alarmer og hændelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | ULT-kummefryser |
| Kapacitet (engelsk) | 3 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 85 l |
| Temperaturområde | -50 °C til -86 °C |
| Dør stil | Vandret fast |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Koldvalset stål |
| Indre | Rustfrit stål |
| Udvendig finish | Malet stål |
| Hylder | Ingen |
| Vis mere |