Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE-serien -40°C frysere med ultra-lav temperatur
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7162094 Shop alle Thermo Scientific produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz
Holder:
2 tommer Bokse (400)
2 tommer Bokse (500)
2 tommer Bokse (600)
Certificeringer/compliance:
CE
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16430925
Brand: Thermo Scientific™ TDE40040FV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Thermo Scientific™ TDE-seriens -40°C frysere med ultralav temperatur har reduceret energiforbrug, en forenklet touchscreen-grænseflade, tre kapaciteter og et ergonomisk kabinetdesign.
Thermo Scientific™ TDE-seriens -40°C frysere med ultra-lav temperatur, drevet af H-drev, har fire opretstående modeller, hvilket maksimerer lagerkapaciteten fra 40,000 op til 60.000 2 ml hætteglas. TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium.
Ydeevne
  • Drevet af H-drevets kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til 50 % i energiforbrug og varmeafvisning i forhold til ultralave frysere med konventionelle kølemidler 1
  • Et støjsvagt lydoutput under 53 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
  • Opfylder ±5°C valideringsprotokoller ved -40°C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
  • Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
  • H-drevet informationscenter (HIC) kombinerer letlæselige temperaturer med enkle kapacitive berøringsknapper i en 5,6 in. skærm
  • Tre kapaciteter (400, 500 og 600 2 in. boks) til at imødekomme en række forskellige opbevaringsbehov og laboratoriefodaftryksspecifikationer
  • Alle modeller har fire indvendige døre, der giver nem adgang til prøven uden at udsætte større fryserindhold for de omgivende forhold
  • Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, højkontrastskærm i øjenhøjde og komfortable hyldeplaceringer, der er let tilgængelige.
  • Kompatibel med de fleste stativsystemer inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til bokse, mikroplader, Thermo Scientific™ Matrix™ og Nunc CryoBank™ rør
  • Sikkerhedsfunktioner, herunder alarmindstillinger og hængelåskompatible døre
Bæredygtighed
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
  • Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket får serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
Fodnoter:
  1. Interne data, der sammenligner 3,9 kWh/dag med DXF400 = 8,0 kWh/dag. Data arkiveret.
  2. Typiske frysertestdata baseret på intern test i omgivelsestemperatur på 20°C; Typisk standard valideringsprotokol for ±5°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Thermo Scientific TDE Series -40 °C frysere med ultra-lav temperatur, kapacitet til 400 bokse, 230V, 50Hz
Kapacitet (engelsk) 19,4 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 549 L
Temperaturområde -10 °C til -40 °C
Dør stil Ydre (1), indre (4)
Antal døre 5
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vandblæst polyurethanskum (SNAP-kompatibel)
Indre Rustfrit stål
Hylder 3
Kapacitet (engelsk) hylde 165 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 75 kg
Certificeringer/compliance CE
Stil kabinet
Vise HIC 5,6 tommer Display med 7 segmenter og kapacitive berøringsknapper
Produktlinje Thermo Scientific
garanti Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Afrimning Område for
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 38,5 x 28,3 x 78 tommer (97,7 x 71,9 x 198,1 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28,3 x 23,1 x 51,2 tommer (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Overvågningsmuligheder Alarm, optager
Sætpunktssikkerhed Ja
Forbindelse Fjernalarmforbindelser, 4-20mA, RS485 og tørre kontakter
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Strømstyrke 3.2/10
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Hætteglaskapacitet 40,000 x 2mL
Kompressor H-drev
Kølemiddel R290
Forsendelsesvægt (engelsk) 642 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 292kg
Vægt (engelsk) 550 lb.
Vægt (metrisk) 249 kg
Holder 2 tommer Bokse (400)
Rack kapacitet 8