Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE-serien -40°C frysere med ultra-lav temperatur
Artikelnummer. 31749180 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz
Holder:
2 in. Boxes (600)
Certificeringer/compliance:
CE
Artikelnummer. Elektriske krav Holder Certificeringer/compliance
31749180 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (600) CE
1 options
Artikelnummer. 31749180 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TDE60040FVULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82154.54 DKK
    71344.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 10809.77 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ TDE-seriens -40°C frysere med ultralav temperatur har reduceret energiforbrug, en forenklet touchscreen-grænseflade, tre kapaciteter og et ergonomisk kabinetdesign.
Thermo Scientific™ TDE-seriens -40°C frysere med ultra-lav temperatur, drevet af H-drev, har fire opretstående modeller, hvilket maksimerer lagerkapaciteten fra 40,000 op til 60.000 2 ml hætteglas. TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium.
Effekt
  • Drevet af H-drevets kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til næsten 50 % i energiforbrug og varmeafvisning i forhold til ultra-lavfrysere med konventionelle kølemidler1
  • Et støjsvagt lydoutput under 53 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
  • Opfylder ±5 °C valideringsprotokoller ved -40 °C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
  • Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
  • H-drevet informationscenter (HIC) kombinerer letlæselige temperaturer med enkle kapacitive berøringsknapper i en 5,6'' skærm
  • Tre kapaciteter (400, 500 og 600 2'' boks) til at imødekomme en række forskellige opbevaringsbehov og laboratoriefodaftryksspecifikationer
  • Alle modeller har fire indvendige døre, der giver nem adgang til prøven uden at udsætte større fryserindhold for de omgivende forhold
  • Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, højkontrastskærm i øjenhøjde og komfortable hyldeplaceringer, der er let tilgængelige.
  • Kompatibel med de fleste rackingsystemer, Thermo Scientific™ inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til kasser, mikroplader og Nunc CryoBank™ rør Matrix™
  • Sikkerhedsfunktioner, herunder alarmindstillinger og hængelåskompatible døre
Bæredygtighed
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
  • Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket gør serien i overensstemmelse med det amerikanske miljøagenturs Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
Fodnoter:
  1. Interne data, der sammenligner 4,4 kWh/dag med Legacy Performance DxF40040-modellen med 8,0kWh/dag. Data på fil
  2. Typiske frysertestdata baseret på indvendig test i rumtemperatur ved 20 °C; Typisk standard valideringsprotokol er ±5 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 28.8 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 816 L
Temperaturområde -10°C to -40°C
Dør stil Outer (1), Inner (2)
Antal døre 1
Skabsmateriale Scratch-resistant Painted Steel
Kammermateriale Cold-rolled Steel
Isolering Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Hylder 3 Adjustable, 1 Fixed
Kapacitet (engelsk) hylde 245 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 111 kg
Antal stativer 12
Certificeringer/compliance CE
Stil Upright
Produktlinje Thermo Scientific
garanti Warranty varies by country, please contact us for details
Afrimning Manual
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1 cm)
Overvågningsmuligheder Alarm, Recorder
Sætpunktssikkerhed Yes
Forbindelse Remote Alarm Connections, 4-20mA, RS485, and Dry Contacts
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Strømstyrke 3.4/10
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)
Hætteglaskapacitet 60,000 x 2 mL
Kompressor H-drive
Kølemiddel R290
Forsendelsesvægt (engelsk) 765 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 348 kg
Vægt (engelsk) 654 lb.
Vægt (metrisk) 297 kg
Holder 2 in. Boxes (600)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.