Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE-serien -40°C frysere med ultra-lav temperatur
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TDE-seriens -40°C frysere med ultra-lav temperatur, drevet af H-drev, har fire opretstående modeller, hvilket maksimerer lagerkapaciteten fra 40,000 op til 60.000 2 ml hætteglas. TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium.
Ydeevne
- Drevet af H-drevets kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til 50 % i energiforbrug og varmeafvisning i forhold til ultralave frysere med konventionelle kølemidler 1
- Et støjsvagt lydoutput under 53 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
- Opfylder ±5°C valideringsprotokoller ved -40°C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
- Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
- H-drevet informationscenter (HIC) kombinerer letlæselige temperaturer med enkle kapacitive berøringsknapper i en 5,6 in. skærm
- Tre kapaciteter (400, 500 og 600 2 in. boks) til at imødekomme en række forskellige opbevaringsbehov og laboratoriefodaftryksspecifikationer
- Alle modeller har fire indvendige døre, der giver nem adgang til prøven uden at udsætte større fryserindhold for de omgivende forhold
- Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, højkontrastskærm i øjenhøjde og komfortable hyldeplaceringer, der er let tilgængelige.
- Kompatibel med de fleste stativsystemer inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til bokse, mikroplader, Thermo Scientific™ Matrix™ og Nunc CryoBank™ rør
- Sikkerhedsfunktioner, herunder alarmindstillinger og hængelåskompatible døre
Bæredygtighed
- Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
- Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
- Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket får serien til at overholde U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
Fodnoter:
- Interne data, der sammenligner 3,9 kWh/dag med DXF400 = 8,0 kWh/dag. Data arkiveret.
- Typiske frysertestdata baseret på intern test i omgivelsestemperatur på 20°C; Typisk standard valideringsprotokol for ±5°C.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Thermo Scientific TDE Series -40°C frysere med ultra-lav temperatur, kapacitet til 500 bokse, 230V, 50Hz |
| Kapacitet (engelsk) | 24,1 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 682 L |
| Temperaturområde | -10 °C til -40 °C |
| Dør stil | Ydre (1), indre (4) |
| Antal døre | 5 |
| Isolering | Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vandblæst polyurethanskum (SNAP-kompatibel) |
| Indre | Rustfrit stål |
| Hylder | 3 |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 205 lb. |
| Vis mere |