Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE-serien -40 °C Ultra-Lavtemperatur Fryser
Artikelnummer. 31749184 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz
Artikelnummer. Elektriske krav
31749184 230 V, 50 Hz
1 options
Artikelnummer. 31749184 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TDE50040FVULTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77617.65 DKK
    64858.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 12758.76 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ TDE Series -°40 C frysere med ultralav temperatur har reduceret energiforbrug, en forenklet touchscreen-grænseflade, tre kapaciteter og et ergonomisk kabinetdesign.
Thermo Scientific™ TDE Series -40 °C ultralavtemperaturfrysere, drevet af H-drev, har tre opretstående modeller, der maksimerer lagringskapaciteten fra 40.000 op til 60.000 2 ml ampuller. TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimative besparelser inden for prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium.
Effekt
  • Drevet af H-drevets kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til næsten 50 % i energiforbrug og varmeafvisning i forhold til ultra-lavfrysere med konventionelle kølemidler1_x000D_
  • Et støjsvagt lydoutput under 53 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
  • Opfylder ±5 °C valideringsprotokoller ved -40 °C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
  • Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
  • H-drevets informationscenter (HIC) kombinerer en letlæselig temperatur med enkle kapacitive berøringsknapper i et 5,6'' display
  • Tre kapaciteter (400, 500 og 600 2-tommer boks) for at imødekomme forskellige opbevaringsbehov og laboratorieaftryksspecifikationer
Alle modeller har fire indvendige døre, der giver nem adgang til prøven uden at udsætte større fryserindhold for de omgivende forhold
  • Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, højkontrastskærm i øjenhøjde og komfortable hyldeplaceringer, der er let tilgængelige.
  • Kompatibel med de fleste rackingsystemer, Thermo Scientific™ inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til kasser, mikroplader og Nunc CryoBank™ rør Matrix™
  • Sikkerhedsfunktioner, herunder alarmindstillinger og hængelåskompatible døre
Bæredygtighed
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
  • Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket gør serien i overensstemmelse med det amerikanske miljøagenturs Essential New Alternatives
Interne data, der sammenligner 4,4kWh/dag med Legacy Performance DxF40040-modellen med 8,0kWh/dag. Data på fil Typiske frysertestdata baseret på interne tests i rumtemperatur ved 20 °C; Typisk standard valideringsprotokol på ±5 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 24,1 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 682 L
Temperaturområde -10 °C til -40 °C
Dør stil Ydre (1), Indre (2)
Antal døre 1
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Koldvalset stål
Isolering Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vandblæst polyurethanskum (SNAP-kompatibel)
Hylder 3 Justerbar, 1 Fast
Kapacitet (engelsk) hylde 205 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 93 kg
Certificeringer/compliance CE
Stil kabinet
Vise HIC 5,6 tommer Display med 7 segmenter og kapacitive berøringsknapper
Produktlinje Thermo Scientific
garanti Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Afrimning Område for
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 38,5 x 34,0 x 78 tommer (97,7 x 86,4 x 198,1 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28,3 x 28,8 x 51,2 tommer (71,9 x 73,0 x 130,1 cm)
Overvågningsmuligheder Alarm, optager
Sætpunktssikkerhed Ja
Forbindelse Fjernalarmforbindelser, 4-20mA, RS485 og tørre kontakter
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Strømstyrke 3.4/10
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)
Hætteglaskapacitet 50,000 x 2 mL
Kompressor H-drev
Kølemiddel R290
Forsendelsesvægt (engelsk) 668 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 304 kg
Vægt (engelsk) 574 lb.
Vægt (metrisk) 260 kg
Holder 2 tommer Bokse (500)
Rack kapacitet 10