Få mere at vide
Thermo Scientific™ TDE-serien -40 °C Ultra-Lavtemperatur Fryser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TDE Series -40 °C ultralavtemperaturfrysere, drevet af H-drev, har tre opretstående modeller, der maksimerer lagringskapaciteten fra 40.000 op til 60.000 2 ml ampuller. TDE-serien er en bæredygtig og pålidelig løsning med ultimative besparelser inden for prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium.
Effekt
- Drevet af H-drevets kulbrinteteknologi sparer disse systemer op til næsten 50 % i energiforbrug og varmeafvisning i forhold til ultra-lavfrysere med konventionelle kølemidler1
- Et støjsvagt lydoutput under 53 dBA gør det muligt for fryseren at komme ud af gangen og ind i laboratoriet
- Opfylder ±5 °C valideringsprotokoller ved -40 °C med en stærk spidsvariation og steady-state-temperaturvariation
- Naturlige kulbrintekølemidler reducerer systemets driftsbelastning og fremmer enestående pålidelighed og bekymringsfri prøvebeskyttelse
Brugervenlig
- H-drevet informationscenter (HIC) kombinerer letlæselige temperaturer med enkle kapacitive berøringsknapper i en 5,6'' skærm
- Tre kapaciteter (400, 500 og 600 2'' boks) til at imødekomme en række forskellige opbevaringsbehov og laboratoriefodaftryksspecifikationer
- Alle modeller har fire indvendige døre, der giver nem adgang til prøven uden at udsætte større fryserindhold for de omgivende forhold
- Forbedret kundekomfort med et nyt ergonomisk designet håndtag, højkontrastskærm i øjenhøjde og komfortable hyldeplaceringer, der er let tilgængelige.
- Kompatibel med de fleste rackingsystemer, Thermo Scientific™ inklusive et komplet udvalg af Thermo Scientific™ stativer til kasser, mikroplader og Nunc CryoBank™ rør Matrix™
- Sikkerhedsfunktioner, herunder alarmindstillinger og hængelåskompatible døre
Bæredygtighed
- Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
- Lavere VVS-omkostninger som følge af mindre varmeudledning til miljøet
- Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket gør serien i overensstemmelse med det amerikanske miljøagenturs Significant New Alternatives Policy (SNAP), EU's F-Gas og andre bæredygtighedsstandarder
Fodnoter:
- Interne data, der sammenligner 4,4 kWh/dag med Legacy Performance DxF40040-modellen med 8,0kWh/dag. Data på fil
- Typiske frysertestdata baseret på indvendig test i rumtemperatur ved 20 °C; Typisk standard valideringsprotokol er ±5 °C.
Interne data, der sammenligner 4,4kWh/dag med Legacy Performance DxF40040-modellen med 8,0kWh/dag. Data på fil Typiske frysertestdata baseret på interne tests i rumtemperatur ved 20 °C; Typisk standard valideringsprotokol på ±5 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 19,4 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 549 L |
| Temperaturområde | -10 °C til -40 °C |
| Dør stil | Ydre (1), Indre (2) |
| Antal døre | 1 |
| Skabsmateriale | Ridsefast malet stål |
| Kammermateriale | Koldvalset stål |
| Isolering | Vakuumisoleringspaneler (VIP) + vandblæst polyurethanskum (SNAP-kompatibel) |
| Indre | Rustfrit stål |
| Hylder | 3 Justerbar, 1 Fast |
| Vis mere |