missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TDCPP, MedChemExpress

Artikelnummer. 16445176
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16445176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16445176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108712

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TDCPP is a chlorinated analog of tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris) which is one of the most detected organophosphorus flame retardants (OPFRs) in the environment.

TDCPP is a chlorinated analog of tris(2,3-dibromopropyl)phosphate (Tris) which is one of the most detected organophosphorus flame retardants (OPFRs) in the environment.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TDCPP
Fysisk form Oil
CAS 13674-87-8
Farve Colorless
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H15Cl6O4P
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (232.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (145.05 mM)
SMIL O=P(OC(CCl)CCl)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
Molekylvægt (g/mol) 430.9
Formel vægt 430.9
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.