Få mere at vide
Ebro Electronic™ TDC 150 Termometer
Artikelnummer. 10708053
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10708053
Brand: Ebro Electronic™ 13401611
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termometer,° C /° F-omskiftelig
Therm. (Nålelængde: 120 mm, dia. 3mm), spids, tef.kabel 1,5m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktiv 2011/65/EU; Forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 BS EN 61326-1:2013; Begrænsningen af brugen af visse farlige stoffer i reguleringer af elektrisk og elektronisk udstyr 2012
Diameter (metrisk) sonde 3.5 mm
Display Dimensioner 7 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Anvendelser: Temperaturmåling, laboratorium, procesovervågning,
Højde (metrisk) 24 mm
Længde (metrisk) 180 mm
Længde (metrisk) sonde 125 mm
Model- TDC 150
Sondetype Spids i rustfrit stål
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 0.08 kg
Produkttype Lavpris termometer
Datalagring Ingen
Maks. Temperatur (engelsk) 302 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +150 °C
Kalibreret Nej
Batterilevetid Ca. 5.000 timer
Batteritype Lithium LR44
Nøjagtighed ±1°C
Nedsænkningslængde 60 mm
Vise LCD-7mm skærm
Bredde (metrisk) 100 mm