Få mere at vide
OHAUS™ TD52XW Indikator
Shop alle Ohaus produkter
Type:
TD52XW-EU
TD52XW-GB
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Se resultater tydeligt på det store baggrundsbelyste display.
- Det alfanumeriske tastatur og funktionstaster giver mulighed for en forenklet brugeroplevelse.
- Spørgsmål på skærmen og softkeys vil guide dig gennem handlingen.
- Resultater kan gemmes på Micro SD-kortet. Dataoutput via indbygget RS232 eller valgfri grænseflader inklusive RS232/RS485/USB-enhed, Ethernet og Bluetooth/WiFi.
- Analog udgang og diskret I/O med relæer.
- Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et 50.000 elementbibliotek og 1.000 brugerprofiler, som kan downloades/uploades for nem opsætning (med SD-kort).
- GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD, 256 x 80 pixels |
| Dimensioner (L x B x H) | 270 x 76 x 222 mm |
| Sprog | Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk (MX), polsk, spansk |
| Vægt (metrisk) | 2.600 kg |
| Type | TD52XW-GB |