Få mere at vide
Ohaus™ TD52P indikator
Artikelnummer. 15918445 Shop alle Ohaus produkter
:
Vægt: 1,3 kg
Artikelnummer. 15918445
Brand: Ohaus™ 30424065
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ TD52P Indikator er ideel til brug sammen med bænk- og gulvvægte til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Se resultater tydeligt på det store baggrundsbelyste display.
  • Det alfanumeriske tastatur og funktionstaster giver mulighed for en forenklet brugeroplevelse.
  • Spørgsmål på skærmen og softkeys vil guide dig gennem handlingen.
  • Resultater kan gemmes på Micro SD-kortet. Dataoutput via indbygget RS232 eller valgfri grænseflader inklusive RS232/RS485/USB-enhed, Ethernet og Bluetooth/WiFi.
  • Analog udgang og diskret I/O med relæer.
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et 50.000 elementbibliotek og 1.000 brugerprofiler, som kan downloades/uploades for nem opsætning (med SD-kort).
  • GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Display Type Baggrundsbelyst LCD, 256 x 80 pixels
Dimensioner (L x B x H) 265 x 75 x 192 mm
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk (MX), polsk, spansk
Vægt (metrisk) 1.3 kg