Få mere at vide
TD-106, MedChemExpress
Beskrivelse
TD-106 is a cereblon (CRBN) modulator, which can be used for targeted protein degradation. BRD4 PROTACs with TD-106 induce BRD4 degradation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TD-106 |
| CAS | 2250288-69-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H11N5O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (457.46 mM) |
| SMIL | NC1=CC=CC(N=NN2C3CCC(NC3=O)=O)=C1C2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.25 |
| Formel vægt | 273.25 |
| Vis mere |