Få mere at vide
TCS7010, MedChemExpress
Beskrivelse
TCS7010 is a potent and highly selective Aurora A inhibitor with with an IC50 of 3.4 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TCS7010 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1158838-45-9 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H31ClFN7O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (85.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(C=C1)NC2=C(F)C=NC(NC3=CC=C(C=C3)CC(N4CCN(CC4)CC)=O)=N2)NC5=CC=CC=C5Cl |
| Vis mere |