Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TCS PIM-1 1
Beskrivelse
ATP-competitive Pim-1 kinase inhibitor that displays selectivity over Pim-2 and MEK1/2 (IC50 values are 50, > 20000 and > 20000 nM for Pim-1, Pim-2 and MEK1/2 respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TCS PIM-1 1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 367.2 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.20 |