missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TCS PIM-1 1
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18035972
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18035972

Brand: Tocris Bioscience™ 2979/50

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective, ATP-competitive Pim-1 kinase inhibitor

ATP-competitive Pim-1 kinase inhibitor that displays selectivity over Pim-2 and MEK1/2 (IC50 values are 50, > 20000 and > 20000 nM for Pim-1, Pim-2 and MEK1/2 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 491871-58-0
Molekylær formel C18H11BrN2O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TCS PIM-1 1
Mængde 50 mg
Formel vægt 367.2
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 367.20
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.