Få mere at vide
TCS JNK 5a, MedChemExpress
Beskrivelse
TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TCS JNK 5a |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 312917-14-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H16N2OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | JNK Inhibitor IX |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 51 mg/mL (153.42 mM) |
| Vis mere |