Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TCS ERK 11e
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002111
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30002111 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30002111 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4465/10
Potent and selective ERK2 inhibitor
Potent and selective extracellular signal-related kinase 2 (ERK2) inhibitor (Ki values are <2, 395, 540 and 852 nM for ERK2, GSK-3, Aurora Kinase A and Cdk2 respectively). Potently blocks proliferation of HT29 cells (IC50 = 48 nM). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TCS ERK 11e
CAS 896720-20-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C24H20Cl2FN5O2
Formel vægt 500.35
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 500.355