Få mere at vide
TCS 5861528, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
TRPA1 channel blocker that antagonizes AITC- and 4-HNE-evoked calcium influx (IC50 values are 14.3 and 18.7μM respectively). Attenuates diabetic hypersensitivity in an in vivo rat model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TCS 5861528 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 369.42 |
| Procent renhed | >98% |