Få mere at vide
TCS 401, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477807
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477807 5 mg 5mg
16475816 100 mg -
16465088 10 mg -
16421327 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477807 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12312
MedChemExpress TCS 401 is a selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B).
TCS 401 is a selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TCS 401
Fysisk form Solid
CAS 243966-09-8
Farve Earth Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H11ClN2O5S
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation 0.1 M NaOH : 6.67 mg/mL (21.75 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH)
SMIL O=C(C1=C(NC(C(O)=O)=O)SC2=C1CCNC2)O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 306.72
Formel vægt 306.72
Procent renhed 98.0%