missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TCS 2510

Beskrivelse
Highly selective EP4 agonist (EC50 = 2.5 nM; Ki = 1.2 nM). Displays no significant binding at other prostaglandin receptors at concentrations up to 14 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TCS 2510 |
| CAS | 346673-06-1 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C21H29N5O2 |
| Formel vægt | 383.49 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.496 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?