Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TCS 2314
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044232
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044232 50 mg
18035322 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044232 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3900/50
α4β1 (VLA-4) antagonist
Integrin very late antigen-4 (VLA-4; α4β1) antagonist (IC50 = 4.4 nM). Blocks the activation of inflammatory cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 317353-73-4
Molekylær formel C28H34N4O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TCS 2314
Mængde 50 mg
Formel vægt 522.59
Renhed 98%
Molekylvægt (g/mol) 522.602