Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TCS 2314
Beskrivelse
Integrin very late antigen-4 (VLA-4; α4β1) antagonist (IC50 = 4.4 nM). Blocks the activation of inflammatory cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TCS 2314 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 522.59 |
| Renhed | 98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 522.602 |