Få mere at vide
TCS 2314, MedChemExpress
Beskrivelse
TCS 2314 (compound 3) is orally active and selective very late antigen-4 (VLA-4, α4β1, CD49d/CD29) antagonist with an IC50 of 4.4 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TCS 2314 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 317353-73-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H34N4O6 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| SMIL | O=C(O)CC1CCN(C([C@H]2N(C(CC3=CC=C(NC(NC4=CC=CC=C4C)=O)C=C3)=O)CCOC2)=O)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 522.59 |
| Vis mere |