Få mere at vide
TCS 1105, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(-4-Fluorophenyl)methyl]-alpha-oxo-1H-indole-3-acetamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13FN2O2/c18-12-7-5-11(6-8-12)9-20-17(22)16(21)14-10-19-15-4-2-1-3-13(14)15/h1-8,10,19H,9H2,(H,20,22) |
| Formel vægt | 296.096 |