Få mere at vide
TCS 1102, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494248 10 mg
16410587 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16494248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10900
MedChemExpress TCS 1102 is a potent, dual orexin receptor antagonist (Ki values are 0.2 and 3 nM for OX2 and OX1 receptors respectively).
TCS 1102 is a potent, dual orexin receptor antagonist (Ki values are 0.2 and 3 nM for OX2 and OX1 receptors respectively).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TCS 1102
CAS 916141-36-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H26N4O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (212.50 mM)
SMIL O=C([C@H]1N(C(CSC2=NC3=CC=CC=C3N2C)=O)CCC1)NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 470.59
Formel vægt 470.59
Procent renhed 99.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation