Få mere at vide
Novus Biologicals™ TCP11 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18353159 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18353159 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18353159 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00006954T02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål TCP11
Synonym D6S230E, KIAA0229, MGC111103, t-complex 11 (a murine tcp homolog), t-complex 11 homolog (mouse), T-complex protein 11 homolog
Gen symbol TCP11