Få mere at vide
TCN238, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496456
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496456 100 mg -
16476058 10 mg -
16462197 50 mg -
16438667 5 mg -
16433426 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496456 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14419
MedChemExpress TCN238 is an orally bioavailable mGlu4 receptor positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 1 μM.
TCN238 is an orally bioavailable mGlu4 receptor positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 of 1 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TCN238
Fysisk form Solid
CAS 125404-04-8
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H11N3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (760.49 mM)
SMIL NC1=NC=CC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 197.24
Formel vægt 197.24
Procent renhed 98.31%