Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1,1-dichlorethen | 75-35-4 | 2000 μg/ml |
| 1,2-dichlorethan | 107-06-2 | 2000 μg/ml |
| 1,4-dichlorbenzen | 106-46-7 | 2000 μg/ml |
| 2-Butanon | 78-93-3 | 2000 μg/ml |
| Benzen | 71-43-2 | 2000 μg/ml |
| Carbontetrachlorid | 56-23-5 | 2000 μg/ml |
| Klorbenzen | 108-90-7 | 2000 μg/ml |
| Chloroform | 67-66-3 | 2000 μg/ml |
| Tetrachlorethen | 127-18-4 | 2000 μg/ml |
| Trichlorethen | 79-01-6 | 2000 μg/ml |
| Vinylklorid | 75-01-4 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Volatiles Spike |
| Navn note | USEPA Methods 1311, 1312 |
| Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Methods 1311, 1312, 8260B |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol-P and T |
| Mængde | 1 ml |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug