Få mere at vide
TCLP Standard Solution 1, Specpure™
Artikelnummer. 11364267
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11364267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036743.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD02091705
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TCLP Standard Solution 1
Fysisk form Væske
Koncentration Matrix: 2% HNO3
FN nummer UN3264
Mængde 100 mL
Grad Specpure™