Få mere at vide
TCLP Standard 1 for miljøanalyse, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15668335 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Artikelnummer. 15668335
Brand: SPEX Certiprep TCLP500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba500 μg/ml
Ag25 μg/ml
Som25 μg/ml
Cr25 μg/ml
Pb25 μg/ml
Cd5 μg/ml
Se5 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn salpetersyre
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TCLP Standard 1
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 500 mL
Grad Miljø
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 5% HNO3:
As    •25μg/mL
Ba    •500μg/mL
Cd    •5μg/mL
Cr    •25μg/mL
Pb    •25μg/mL
Hg†    •100μg/mL
Se    •5μg/mL
Ag    •25μg/mL
†Supplied separately.
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug