missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ Mus TCK-1 (PPBP) ELISA Kit

Artikelnummer. 17135769
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 x 96 prøver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17135769

Brand: Invitrogen™ EMPPBPX5

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ELISA

Musen TCK-1 (PPBP) ELISA kvantificerer Ms TCK-1 i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms TCK-1. Metodens princip Musen TCK-1 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.

Medlemmer af a-kemokin-underfamilien af inducerbare, udskilte, pro-inflammatoriske cytokiner indeholder et lignende motiv, hvor de første to cysteinrester er adskilt af en enkelt rest (Cys-X-Cys), og er også kemotaktiske for neutrofiler. Blodpladebasisproteinet (PBP), et medlem af a-kemokinfamilien, findes i a-granulerne af blodplader og frigives ved deres aktivering. Proteolytisk spaltning af aminoterminalen af PBP fører til dannelsen af adskillige peptider, som omfatter modent PBP, bindevævsaktiverende peptid III (CTAP III, også betegnet lavaffinitetsblodpladefaktor IV (LA-PF4)), b-tromboglobulin (b-TG) og neutrofilaktiverende peptid 2 (NAP-peptid 2). PBP og dets N-trunkerede derivater medierer inflammation og sårheling. Specifikt aktiverer NAP-2 kemotakse og degranulering i neutrofiler under inflammation. Genet, der koder for humant PBP, er kortlagt til kromosom 4q12-q13.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Adgangsnummer 2400003M24Rik; AI854500; Beta-TG; Beta-thromboglobulin; B-TG1; kemokin (CXC-motiv) ligand 7; bindevævsaktiverende peptid III; bindevævsaktiverende peptid III(1-81); CTAP3; CTAPIII; CTAP-III; CTAP-III(1-81); CXC kemokinligand 7; CXC-motiv kemokin 7; CXCL7; LA-PF4; LDGF; Leukocyt-afledt vækstfaktor; lav-affinitet trombocytfaktor IV; Makrofage-afledt vækstfaktor; MDGF; NAP-2; NAP-2(1-63); NAP-2(1-66); NAP-2(73); NAP-2(74); NAP-2-L1; neutrofilaktiverende peptid-2; neutrofilaktiverende peptid 2; Neutrofilaktiverende peptid 2(1-63); Neutrofilaktiverende peptid 2(1-66); Neutrofilaktiverende peptid 2(73); Neutrofilaktiverende peptid 2(74); neutrofilaktiverende peptid-2; PBP; Blodplader basisk protein; Ppbp; pro-blodplade basisk protein; pro-blodplade basisk protein (kemokin (CXC motiv) ligand 7); SCYB7; lille inducerbart cytokin B7; lille inducerbar cytokinunderfamilie B, medlem 7; lille-inducerbart cytokin B7; TC1; TC-1; TC2; TC-2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1; thrombocidin 1; trombocidin 2; tromboglobulin, beta-1
Analyseområde 10,97 til 8000 pg/ml
Assay følsomhed 14 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 57349
Gen symbol PPBP
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål PPBP
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.