Få mere at vide
Novus Biologicals™ TCF19 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18486751 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0,1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. 18486751
Brand: Novus Biologicals™ NBP224586PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 6941
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Til brug med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-24586. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias SC1(TCF19)-6, SC1-1, SC1SC1(TCF19)-7, SCI(TCF19)-4, TCF-19, transcription factor 19, Transcription factor SC1
Gen symbol TCF19
Mængde 0,1 mg
Forskningskategori Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Opbevaringsbuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.