Beskrivelse
Udfør multi-liter behandlingsapplikationer, der kræver høje RCF'er, såsom virale separationer, partikelisoleringer og vaccineproduktion ved hjælp af Thermo Scientific™ TCF-32 rotorer med kontinuerligt flow.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Centrifuge Series
Bestillingsoplysninger:
Kerne er påkrævet til drift. Skal købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 940 ml tilbehørskerne |
| Type | Kontinuerlig Flow Rotor |
| Volumen | 940 ml |
| Maks. RCF | 102,000 x g |
| Maks. Hastighed | 32,000 rpm |
| K faktor | 106 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger |