Beskrivelse
Udfør biobehandling eller adskillelse af store volumener med meget lavt tørstofindhold ved hjælp af Thermo Scientific™ TCF-20 Continuous Flow Rotor. Rotorinnovationer —fra Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbytte til Thermo Scientific™ Auto-ID™ Øjeblikkelig rotoridentifikation og hastighedshåndtag på —hvert rotordåg forkorter opsætningstiden, mens rotoren er sikker.
Auto-Lock Rotor udskiftning
- Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end 3 sekunder
- Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
- Værktøj ikke nødvendigt
- Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation
- Øjeblikkelig identifikation af en rotor
- Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
- Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag
- Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
- Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
Specifica
Specifica
| Oversigt | TCF-20 Continuous Flow Rotor |
| Materiale | Titanium |
| Type | Kontinuerlig Flow Rotor |
| Volumen | 1350 ml |
| Maks. RCF | 42,913 x g |
| Maks. Hastighed | 20,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 96 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 26 mm |
| K faktor | 826 |
| Nettovægt | 17.2 lb. (7.8 kg) |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.