Få mere at vide
TCEP hydrochlorid (0,5 m i vand), TRC
Artikelnummer. 30412912
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412912 1 mL
30415185 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0125151ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51805-45-9
Molekylær formel C9 H15 O6 P . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 286.65
Synonym Tris (2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride (TCEP)
IUPAC navn 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propanoic acid;hydrochloride
SMIL Cl.OC(=O)CCP(CCC(=O)O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TCEP Hydrochloride
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Formel vægt 286.0373
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5 M