Få mere at vide
Thermo Scientific™ TCBS Kolera Medium
Beskrivelse
Selektivt isolere patogene Vibrio -arter med Thermo Scientific™ Oxoid™ TCBS (Thiosulfat Citrate Galdesalte Saccharose) Kolera Medium. Mediet har vist sig at være den mest tilfredsstillende og reproducerbare formel uanset den komplekse sammensætning 1 . I modsætning til Lauryl Sulphate Tellurite Agar kræver det ikke yderligere tilsætningsstoffer eller aseptiske tilsætninger af blod. Det har også overlegne vækstkarakteristika for Vibrio -arter sammenlignet med telluritmedier. Mens den hæmmer ikke-vibrios, fremmer den hurtig vækst af patogene vibrioer efter inkubation natten over ved 35 °C.
Brug TCBS Cholera Medium til selektiv isolering af patogene vibrioer.
- Giver reproducerbare resultater.
- Intet behov for tilsætningsstoffer eller aseptiske tilsætninger af blod.
- Fremmer hurtig vækst af patogene vibrioer.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
TCBS-mediet er i overensstemmelse med formuleringen af Kobayashi et al ., bortset fra at det indeholder specielt forarbejdet oksegalde, fri for de defekter, der er noteret af Nakanishi og Kobayashi 2 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | TCBS Kolera Medium |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19 g ±2,0 g |
| Emballagetype | 10 x 90 mm plader, film indpakket |
| Mængde | 10/Pk. |