Få mere at vide
Thermo Scientific™ TCBS Cholera Medium (Dehydrated)
Artikelnummer. 11913962
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11913962
Brand: Thermo Scientific™ CM0333B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selectively isolate pathogenic Vibrio species with this medium for highly reproducible results.
Selectively isolate pathogenic Vibrio species with Thermo Scientific™ Oxoid™ TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose) Cholera Medium (Dehydrated). The medium has shown to be the most satisfactory and reproducible formula regardless of the complex composition1. Unlike Lauryl Sulphate Tellurite Agar it does not require further additives or aseptic additions of blood. It also possesses superior growth characteristics for Vibrio species, compared with tellurite media. While inhibiting non-vibrios, it promotes rapid growth of pathogenic vibrios after overnight incubation at 35°C.
Vibrio er en kommaformet gramnegativ bakterie. Vibrioer er akvatiske mikroorganismer, hvoraf nogle arter forårsager alvorlige sygdomme hos mennesker og andre dyr. Tre arter af Vibrio er af betydning for mennesker: Vibrio cholerae er årsagen til kolera, Vibrioparahemolyticus og V. vulnificus virker begge som midler til akut enteritis eller bakteriel diarré.
Brug TCBS Cholera Medium til selektiv isolering af patogene vibrioer.
  • Giver reproducerbare resultater.
  • Intet behov for tilsætningsstoffer eller aseptiske tilsætninger af blod.
  • Fremmer hurtig vækst af patogene vibrioer.
TCBS-mediet er i overensstemmelse med formuleringen af Kobayashi et al ., bortset fra at det indeholder specielt forarbejdet oksegalde, fri for de defekter, der er noteret af Nakanishi og Kobayashi 2 .
TCBS-mediet er velegnet til vækst af Vibrio cholerae , Vibrio parahemolyticus og de fleste andre Vibrios3 . De fleste Enterobacteriaceae, der stødes på i fæces, er totalt undertrykt i mindst 24 timer. Der kan forekomme let vækst af Proteus -arter og Enterococcus fecalis , men kolonierne kan let skelnes fra Vibrio -kolonier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AFNOR, AOAC , BSI, ISO , NMKL.
Oversigt Kolera Medium, TCBS
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 500 g
Udbytte Til 5,7L medium