missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TCB-2
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18745377
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18745377 10 mg
18064212 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18745377 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2592/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High affinity and potent 5-HT2A agonist

TCB-2 is a high affinity 5-HT2A receptor agonist (Ki values are 0.73 and 0.75 nM for rat and human receptors respectively). Potently stimulates IP3 accumulation in NIH3T3 cells stably expressing rat 5-HT2A receptors (EC50 = 36 nM). Induces head twitches and hypothermia in mice following i.p. administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4-Bromo-3,6-dimethoxybenzocyclobuten-1-yl)methylamine hydrobromide
CAS 912342-28-0
Analyseprocentområde >99%
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C11H14BrNO2.HBr
Formel vægt Observed MW: 353.05

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.