Få mere at vide
HUBER TC50-F dykkøler
Artikelnummer. 10003223
Skift visning
Model-:
TC50-F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
10003223 TC50-F Hver
1 options
Artikelnummer. 10003223 Leverandør HUBER Leverandørnr. 3004.0020.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41865.00 DKK
    34613.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 7251.99 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til mange anvendelser er dykkølere også et miljøvenligt alternativ til vandkøling. TC dykkølerne er velegnede til brug uden opsyn, til køleopgaver, der kræver kontinuerlig køling eller som en variant med temperaturstyring og Pt100 sonde.
  • TC50-F Dykkøler, med fleksibel fordamperspole og naturligt kølemiddel
  • Hurtig afkøling af væsker
  • Ideel til modkøling eller som erstatning for tøris
  • LED temperatur display
  • Nem betjening med kun tre nøgler
  • Kompakt, pladsbesparende konstruktion
  • Robust hus med bærehåndtag
  • Dykningssonde i rustfrit stål af høj kvalitet
  • Temperaturområde: -50 °C til 50 °C
  • Kølekapacitet (0 °C): 0,3kW
Tekniske data
Temperaturområde -50 °C til +50 °C
Model- TC50-F
Spænding 208/240 V