Få mere at vide
HUBER TC45E Immersion Chiller
Artikelnummer. 10742124
Model-:
TC45E
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10742124
Brand: HUBER 3003.0002.99
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til mange anvendelser er dykkølere også et miljøvenligt alternativ til vandkøling. TC dykkølerne er velegnede til brug uden opsyn, til køleopgaver, der kræver kontinuerlig køling eller som en variant med temperaturstyring og Pt100 sonde.
TC45E Dykkøler med naturligt kølemiddel
  • Temperaturområde: -45 °C til 100 °C
  • Kølekapacitet (0 °C): 0,24kW
  • Kølekapacitet (-40 °C): 0,05kW
  • Strømforsyning: 208-240V 1∼ / 2∼ 50/60 Hz
Tekniske data
Temperaturområde -45 °C til +100 °C
Model- TC45E
Spænding 208/240 V