Få mere at vide
HUBER TC45 Immersion Chiller
Model-:
TC45
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
TC45 Dykkøler med naturligt kølemiddel.
- Temperaturområde: -45 °C til 100 °C
- Kølekapacitet (0 °C): 0,24kW
- Kølekapacitet (-40 °C): 0,05kW
- Strømforsyning: 208-240V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -45 °C til +100 °C |
| Model- | TC45 |
| Spænding | 208/240 V |