Få mere at vide
HUBER TC45-F dykkøler
Model-:
TC45-F
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- TC45-F Dykkøler, med fleksibel fordamperspole og naturligt kølemiddel
- Hurtig afkøling af væsker
- Ideel til modkøling eller som erstatning for tøris
- Nem betjening med kun tre nøgler
- Kompakt, pladsbesparende konstruktion
- Robust hus med bærehåndtag
- Dykningssonde i rustfrit stål af høj kvalitet
- Temperaturområde: -45 °C til 100 °C
- Kølekapacitet (0 °C): 0,24kW
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -45 °C til +100 °C |
| Model- | TC45-F |
| Spænding | 208/240 V |