missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
TC13172, MedChemExpress
Beskrivelse
TC13172 is a mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL) inhibitor with an EC50 value of 2 nM for HT-29 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TC13172 |
| CAS | 2093393-05-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H16N4O5S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (64.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C2=C(N=C(S(C)(=O)=O)N2C)N(CC#CC3=CC(O)=CC=C3)C(N1C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.4 |
| Formel vægt | 388.4 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?