Få mere at vide
HUBER TC100E-F model rustfrit stål nedsænkningskøler
Model-:
TC100E-F
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hurtig afkøling af væsker;
- Ideel til modkøling eller som erstatning for tøris
- LED temperatur display
- Nem betjening med kun tre nøgler
- Kompakt, pladsbesparende konstruktion
- Robust hus med bærehåndtag
- Dykningssonde i rustfrit stål af høj kvalitet
- Temperaturregulator, stabilitet± 0,5 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -100 °C til +40 °C |
| Model- | TC100E-F |
| Spænding | 220/240 V |