Få mere at vide
Huber™ TC100E-F Immersionskøler
Beskrivelse
TC-serien af dykkølere er en fleksibel løsning til en række forskellige køleopgaver. Apparaterne er enkle og universelt brugt til hurtig afkøling af væsker. Typiske anvendelser omfatter modkøling til varmecirkulationstermostater eller udskiftning af tøris. Til mange anvendelser er dykkølere også et miljøvenligt alternativ til vandkøling. TC dykkølerne er velegnede til brug uden opsyn, til køleopgaver, der kræver kontinuerlig køling eller som en variant med temperaturstyring og Pt100 sonde. Modellerne med typepåhæng -E-har LED-display med indtastning af nominelle værdier og regulerer med en præcision på± 0,5 K. En spiralformet eller fleksibel nedsænkningskølesonde lavet af rustfrit stål fås til alle modeller, så væsker kan køles i stort set alle beholdertyper. Det kompakte hus er lavet af højkvalitets rustfrit stål og er udstyret med bæregreb.
Tekniske data
Tekniske data
| Kølekapacitet | 0,16 kW ved °0 C, 0,15 kW ved -°20 C, 0,14 kW °ved -30 C, 0,13 kW °ved -50 C, 0,12 kW °ved -60 C, 0,12 kW °ved -80 C, 0,07 kW °ved -90 C, 0,01 °kW |
| Temperaturområde | -100 °C til 40 °C |
| Type | Kølere |
| Elektriske krav | 200 til 240 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 220/240 V |