missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TC-S 7009

Beskrivelse
TC-S 7009 is a high affinity and selective HIF-2α inhibitor (Kd = 81 nM). Binds to the HIF-2α PAS-B domain; disrupts HIF-2α-ARNT heterodimerization. Exhibits >60-fold selectivity for HIF-2α over HIF-1α. Decreases HIF-2α DNA-binding and attenuates expression of HIF-2α target genes in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-5-amine |
| CAS | 1422955-31-4 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C12H6ClFN4O3 |
| Formel vægt | Observed MW: 308.65 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?