missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TC-S 7009
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18747418
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18747418 25 mg
18771488 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18747418 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5243/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High affinity and selective HIF-2α inhibitor

TC-S 7009 is a high affinity and selective HIF-2α inhibitor (Kd = 81 nM). Binds to the HIF-2α PAS-B domain; disrupts HIF-2α-ARNT heterodimerization. Exhibits >60-fold selectivity for HIF-2α over HIF-1α. Decreases HIF-2α DNA-binding and attenuates expression of HIF-2α target genes in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-5-amine
CAS 1422955-31-4
Analyseprocentområde >99%
Mængde 25 mg
Molekylær formel C12H6ClFN4O3
Formel vægt Observed MW: 308.65
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.