Få mere at vide
TC-O 9311, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Potent GPR139 agonist (EC50 = 39 nM in CHO-K1 cells expressing human GPR139). Displays no activity against a range of 90 diverse targets.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TC-O 9311 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 365.38 |
| Procent renhed | >98% |