missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TC LPA5 4
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001664
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001664 10 mg
30001519 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001664 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4708/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LPA5 receptor antagonist

TC LPA5 4 is an LPA5 receptor antagonist (IC50 = 0.8 μM in LPA5-RH7777 cells). TC LPA5 4 inhibits LPA-induced aggregation of isolated human platelets. Exhibits selectivity for LPA5 against 80 other screened targets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1393814-38-4
Molekylær formel C23H23ClN2O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TC LPA5 4
Mængde 10 mg
Formel vægt 410.89
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 410.898
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.